Learn More
4-Acetylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Acetylpyridine |
| CAS | 1122-54-9 |
| Formula molecolare | C7H7NO |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 1-(4-Pyridinyl)ethanone, 4-Pyridinyl Methyl Ketone, 4-Pyridyl Methyl Ketone, Methyl 4-Pyridyl Ketone, NSC 111, gamma-Acetylpyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC Name | 1-pyridin-4-ylethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 121.14 |
| Peso formulazione | 121.0528 |