Learn More
4-Acetyltetrahydropyran, 97%
Codice prodotto. 15481769
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15481769 250 mg 250mg
15471769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15481769 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64522.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 137052-08-5 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137052-08-5
Formula molecolare C7H12O2
Molecular Weight (g/mol) 128.171
Numero MDL MFCD08704647
InChI Key VNMXIOWPBADSIC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanone, 1-oxan-4-yl ethan-1-one, 1-oxan-4-yl ethanone, 4-acetyltetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylethanone, 4-acetyltetrahydro-4h-pyran, 4-acetyltetrahydro-2h-pyran, 1-tetrahydropyran-4-ylethanone, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-ethanone, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethan-1-one
PubChem CID 9877365
IUPAC Name 1-(oxan-4-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetyltetrahydropyran
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.024 g/mL
Punti di ebollizione 90°C to 94°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 250 mg
Beilstein 109587
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid