Learn More
4-Allylanisole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10030570
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
140-67-0
C10H12O
148.2
MFCD00008653
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
8815
CHEBI:4867
1-methoxy-4-prop-2-enylbenzene
COC1=CC=C(C=C1)CC=C
140-67-0
C10H12O
148.2
MFCD00008653
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
8815
CHEBI:4867
1-methoxy-4-prop-2-enylbenzene
COC1=CC=C(C=C1)CC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Allylanisole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 215°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2C=CHCH2C6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5205 to 1.5225
Quantità 100 g
Beilstein 06, 571
Indice di Merck 15, 3760
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Allylanisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/