Learn More
4-Allylanisole, 98%
Codice prodotto. 10570692 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570692 5 g Bottiglia in vetro 5g
10765931 25 g Bottiglia in vetro 25g
10030570 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10570692 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102880050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-67-0
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Numero MDL MFCD00008653
InChI Key ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
PubChem CID 8815
ChEBI CHEBI:4867
IUPAC Name 1-methoxy-4-prop-2-enylbenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Allylanisole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 215°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHCH2C6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5205 to 1.5225
Quantità 5 g
Beilstein 06, 571
Indice di Merck 15, 3760
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Allylanisole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico