Learn More
4-Allylanisole, 98%
Codice prodotto. 11470917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470917 100 g 100g
11460917 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23311.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 140-67-0 | C10H12O | 148.205 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-67-0
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.205
Numero MDL MFCD00008653
InChI Key ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo estragole, 4-allylanisole, p-allylanisole, tarragon, methyl chavicol, 1-allyl-4-methoxybenzene, estragol, esdragol, esdragole, esdragon
PubChem CID 8815
ChEBI CHEBI:4867
IUPAC Name 1-methoxy-4-prop-2-enylbenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Allylanisole
Densità 0.965
Punti di ebollizione 215°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 81°C (177°F)
Indice di rifrazione 1.521
Quantità 100 g
Beilstein 1099454
Indice di Merck 14,3705
Peso formulazione 148.21
Percent Purity 98%