Learn More
4-Allylanisole, TRC
Codice prodotto. 30309651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309651 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5722405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Estragole
CAS 140-67-0
Formula molecolare C10 H12 O
Quantità 5 g
Sinonimo Anisole, p-allyl- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- (9CI), Estragole (6CI), Ether, p-allylphenyl methyl (7CI), 1-Methoxy-4-(2-propen-1-yl)benzene, 1-Allyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzene, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(4-Methoxyphenyl)propene, 3-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, 3-(p-Methoxyphenyl)propene, 4-Allylanisole, 4-Allylmethoxybenzene, 4-Methoxyallylbenzene, AUSTL 21320, Chavicol methyl ether, Chavicol, O-methyl-, Chavicol, methyl-, Esdragol, Esdragole, Esdragon, Esteragol, Estragenole, Estragol, Isoanethole, Methyl chavicol, NSC 404113, O-Methylchavicol, p-Allylanisole, p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
SMILES COc1ccc(CC=C)cc1
IUPAC Name 1-methoxy-4-prop-2-enylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 148.2
Peso formulazione 148.0888