Learn More
4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 99%
Codice prodotto. 10546451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10546451 1 g Bottiglia in vetro 1g
10285911 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10546451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335940010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40327-96-6 | C10H24N2 | 172.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40327-96-6
Formula molecolare C10H24N2
Molecular Weight (g/mol) 172.32
Numero MDL MFCD01861832
InChI Key CGXOAAMIQPDTPE-UHFFFAOYSA-P
Sinonimo 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinamine, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamine, 4-ammo-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, 4-piperidinamine,1,2,2,6,6-pentamethyl, 1,2,-2,6,6-pentamethyl-4-aminopiperidine, 1,2,2,6,6,-pentamethyl-4-aminopiperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine, 4-amino-1,2,2,6,6-pentamethyl piperidine, 97+%
PubChem CID 693792
IUPAC Name 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-amine
SMILES C[NH+]1C(C)(C)CC([NH3+])CC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 215°C to 218°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4795 to 1.4815
Quantità 1 g
Beilstein 22, II, 321
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 170.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid