Learn More
4-Amino-1,2,4-triazole, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| CAS | 584-13-4 |
| Nomi componenti o analita | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C2 H4 N4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 4-Amino-1,2,4-triazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Nn1cnnc1 |
| Vedi altri risultati |