Learn More
4-Amino-1,2,4-triazole, Mikromol™
Codice prodotto. 30052348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052348 25 mg 25mg
17941746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052348 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0235.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-1,2,4-triazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1,2,4-triazole
CAS 584-13-4
Nomi componenti o analita 4-Amino-1,2,4-triazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C2 H4 N4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Amino-1,2,4-triazole
InChI Formula InChI=1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
SMILES Nn1cnnc1
IUPAC Name 1,2,4-triazol-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Quantità 25 mg
Peso formulazione 84.0436 g/mol