Learn More
4-Amino-[1,2,5]thiadiazole-3-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10259424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10259424 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10259424 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00178DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-[1, 2, 5]thiadiazole-3-carboxylic acid
CAS 2829-58-5
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C3H3N3O2S
Numero MDL MFCD00718830
Quantità 1 g
Sinonimo 4-amino-1,2,5 thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid, 4-amino, 1,2,5-thiadiazole, tda2, 1,2,5-thiadiazole-3-carboxylicacid, 4-amino, 4-amino-1,2,5-thiadiazol-3-carboxylic acid
InChI Key OJMKAQZLZNNVTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NSN=C1C(O)=O
IUPAC Name 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 145.14
PubChem CID 251763
Peso formulazione 145.14
Percent Purity 97%