Learn More
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxy-methyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30051366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051366 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0749.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxy-methyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
CAS 134680-32-3
Nomi componenti o analita 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one ((+)-trans-Lamivudine)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8H11N3O3S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, BCH 189, (+)-, NSC 620753, 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (+)-trans-Lamivudine, ent-Lamivudine, Lamivudine Related Compound D, GR 103665X (racemic mix of GR 109714X and GR 109712X), Ph Eur Lamivudine for system suitability 2, GR 111720X, GR 135522X, GR109825X, GR137198X, GW403126X
InChI Formula InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@@H](CO)O2
IUPAC Name 4-amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 229.26
Quantità 25 mg
Peso formulazione 229.052 g/mol