Learn More
4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 11392906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392906 5 g 5g
11382906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10625.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 28466-21-9 | C6H11N3 | 125.175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28466-21-9
Formula molecolare C6H11N3
Molecular Weight (g/mol) 125.175
Numero MDL MFCD00052883
InChI Key SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
IUPAC Name 1,3,5-trimethylpyrazol-4-amine
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 99°C to 105°C
Quantità 5 g
Beilstein 110739
Peso formulazione 125.17
Percent Purity 97%