Learn More
4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11494740
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11494740 250 mg 250mg
11404750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494740 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50779.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 902837-09-6
Formula molecolare C11H17N3
Molecular Weight (g/mol) 191.278
Numero MDL MFCD08060981
InChI Key MEDSFHSPUSUMIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-1-3-methyl-2-pyridyl piperidine, 1-3-methylpyridin-2-yl piperidin-4-amine, acmc-20ampr, 1-3-methyl-2-pyridyl-4-piperidylamine, 1-3-methyl-2-pyridinyl-4-piperidinamine 3hcl
PubChem CID 24208822
IUPAC Name 1-(3-methylpyridin-2-yl)piperidin-4-amine
SMILES CC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1-(3-methyl-2-pyridyl)piperidine
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 191.28
Percent Purity 99%