Learn More
4-Amino-1-butanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55671
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
13325-10-5
C4H11NO
89.14
MFCD00008230
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
25868
4-aminobutan-1-ol
C(CCO)CN
13325-10-5
C4H11NO
89.14
MFCD00008230
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
4-amino-1-butanol, 4-aminobutanol, 1-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-1-ol, 4-hdyroxybutylamine, 4-hydroxybutylamine, 4-hydroxy-n-butylamine, butanolamine, 4-amino butanol, 4-amino-butanol
25868
4-aminobutan-1-ol
C(CCO)CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Amino-1-butanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 16.0°C to 18.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 206.0°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H2N(CH2)4OH
Indice di rifrazione 1.4605 to 1.4625
Quantità 1 g
Beilstein 04, 291
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-1-butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.