Learn More
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole, 95%
Codice prodotto. 15496577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496577 5 g 5g
15406587 250 mg 250mg
15486577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15496577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33728.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 69843-13-6 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69843-13-6
Formula molecolare C4H7N3
Molecular Weight (g/mol) 97.121
Numero MDL MFCD05667135
InChI Key LBGSWBJURUFGLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 4-amino-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-4-amine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrazole-4-ylamine, 4-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methylpyrazole-4-ylamine, acmc-20a0x1, 4-amino-1-methyl-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazole-4-amine
PubChem CID 4770990
IUPAC Name 1-methylpyrazol-4-amine
SMILES CN1C=C(C=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 47°C to 50°C
Quantità 5 g
Beilstein 4368862
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 97.12
Percent Purity 97%