Learn More
4-Amino-1-naphthol hydrochloride, 90%, technical
Codice prodotto. 10564091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10564091 25 g 25g
10246110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10564091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158510250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5959-56-8 | C10H9NO·HCl | 195.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5959-56-8
Formula molecolare C10H9NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 195.65
Numero MDL MFCD00012562
InChI Key FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-1-naphthol hydrochloride, 4-aminonaphthalen-1-ol hydrochloride, 1-amino-4-naphthol hydrochloride, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride, 4-amino-1-naphtholhydrochloride, 4-aminonaphthol, chloride, pcmd-cc-pab-253, 1-naphthalenol, 4-amino-, hydrochloride 1:1, acmc-1aogt, 4-amino-1-naphthol . hcl
PubChem CID 2723858
IUPAC Name 4-aminonaphthalen-1-ol;hydrochloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 273.0°C
Colore Gray to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC10H6OH·HCl
Quantità 25 g
Beilstein 13, 667
Indice di Merck 10, 457
Peso formulazione 195.65
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder