Learn More
4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30010128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010128 100 mg 100mg
30004611 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010128 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA602985100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 956025-99-3
Formula molecolare C16 H18 Br N5
Molecular Weight (g/mol) 360.25
Sinonimo 3-[(3-Bromophenyl)methyl]-1-(1,1-dimethylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 3-BrB-PP1;
IUPAC Name 3-[(3-bromophenyl)methyl]-1-tert-butylpyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
SMILES CC(C)(C)n1nc(Cc2cccc(Br)c2)c3c(N)ncnc13
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-bromobenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H18BrN5/c1-16(2,3)22-15-13(14(18)19-9-20-15)12(21-22)8-10-5-4-6-11(17)7-10/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H2,18,19,20)
Peso formulazione 359.0746
Percent Purity >95%