Learn More
4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30008193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008193 100 mg 100mg
30005339 50 mg 50mg
30005742 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA602960100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 956025-83-5
Formula molecolare C17 H21 N5
Molecular Weight (g/mol) 295.38
IUPAC Name 1-tert-butyl-3-[(3-methylphenyl)methyl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
SMILES Cc1cccc(Cc2nn(c3ncnc(N)c23)C(C)(C)C)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-1-tert-butyl-3-(3-methylbenzyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H21N5/c1-11-6-5-7-12(8-11)9-13-14-15(18)19-10-20-16(14)22(21-13)17(2,3)4/h5-8,10H,9H2,1-4H3,(H2,18,19,20)
Peso formulazione 295.1797
Percent Purity >95%