Learn More
4-Amino-2,5-dimethylphenol, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3756781
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
3096-71-7
C8H11NO
137.18
MFCD00007873
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
76544
4-amino-2,5-dimethylphenol
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
3096-71-7
C8H11NO
137.18
MFCD00007873
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
76544
4-amino-2,5-dimethylphenol
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
Materiale o nome chimico 4-Amino-2, 5-dimethylphenol
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 242°C to 243°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2C6H2(OH)NH2
Quantità 5 g
Beilstein 13, 634
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2,5-dimethylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.