Learn More
4-Amino-2,5-dimethylphenol, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 155330100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 3096-71-7 Peso : 0.06000kg
Quantità 10g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10021164
  • 223.00€ / 10g
Spedizione stimata: 03-08-2021
Identificatori chimici
3096-71-7
137.18
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
76544
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
C8H11NO
MFCD00007873
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
4-amino-2,5-dimethylphenol
Specifica
4-Amino-2, 5-dimethylphenol
Glass bottle
242°C to 243°C
3096-71-7
100.0
C8H11NO
MFCD00007873
4-amino-2,5-xylenol, phenol, 4-amino-2,5-dimethyl, unii-rf4r93709t, 2,5-dimethyl-4-aminophenol, 4-amino-2,5-dimethyl-phenol, 4-hydroxy-2,5-dimethylaniline, acmc-209hjo, 2,5-dimethy-4-aminophenol, 2,5-xylenol, 4-amino, ksc495q0r
CC1=CC(=C(C=C1O)C)N
137.18
137.18
95%
Authentic
White to Beige
10g
94.0
94% min. (HPLC)
(CH3)2C6H2(OH)NH2
13, 634
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2,5-dimethylphenol
76544
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2,5-dimethylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati