Learn More
4-Amino-2,6-dichlorophenol, 97%
Codice prodotto. 11444623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444623 10 g 10g
11454623 50 g 50g
11464623 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444623 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11568.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5930-28-9 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5930-28-9
Formula molecolare C6H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 178.01
Numero MDL MFCD00007875
InChI Key KGEXISHTCZHGFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2,6-dichloro, 2,6-dichloro-p-aminophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxyaniline, unii-i0l4csx5n0, i0l4csx5n0, 2,6-dichloro-4-amino phenol, 4-amino-2,6-dichloro-phenol, acmc-209mc4, dsstox_cid_20720
PubChem CID 80037
IUPAC Name 4-amino-2,6-dichlorophenol
SMILES NC1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2,6-dichlorophenol
Punto di fusione 164°C to 169°C
Quantità 10 g
Beilstein 2361665
Peso formulazione 178.02
Percent Purity 97%