Learn More
4-Amino-2,6-dichlorophenol, 98%
Codice prodotto. 10558090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10558090 5 g Bottiglia in vetro 5g
10132940 25 g Bottiglia in vetro 25g
10306070 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10558090 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103480050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5930-28-9 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5930-28-9
Formula molecolare C6H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 178.01
Numero MDL MFCD00007875
InChI Key KGEXISHTCZHGFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dichloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2,6-dichloro, 2,6-dichloro-p-aminophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxyaniline, unii-i0l4csx5n0, i0l4csx5n0, 2,6-dichloro-4-amino phenol, 4-amino-2,6-dichloro-phenol, acmc-209mc4, dsstox_cid_20720
PubChem CID 80037
IUPAC Name 4-amino-2,6-dichlorophenol
SMILES NC1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2, 6-dichlorophenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 164°C to 168°C
Colore Beige or Brown to Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H2(Cl)2OH
Quantità 5 g
Beilstein 13, 512
Informazioni di solubilità (2.5% in 96% ethanol) Clear to slightly hazy
Peso formulazione 178.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2,6-dichlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.