Learn More
4-Amino-2,6-dichlorophenol, TRC
Codice prodotto. 30335136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335136 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335136 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63207310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2,6-dichlorophenol
CAS 5930-28-9
Formula molecolare C6H5Cl2NO
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H,9H2
SMILES Nc1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
IUPAC Name 4-amino-2,6-dichlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 178.02
Peso formulazione 176.9748