Learn More
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 443190050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10132-07-7 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11926561
  • 43.90€ / 5g
Spedizione stimata
26-04-2021
Identificatori chimici
10132-07-7
163.99
4-amino-2,6-dichloropyrimidine, 6-amino-2,4-dichloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dichloro, 2,4-dichloro-6-aminopyrimidine, 2,6-dichloro-4-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-6-amino pyrimidine, 2,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 2,6-dichloropyrimidine-4-ylamine, 2,6-dichlorpyrimidin-4-amin, pyrimidine, 4-amino-2,6-dichloro
2,6-dichloropyrimidin-4-amine
C4H3Cl2N3
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
82387
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)N
Specifica
4-Amino-2, 6-dichloropyrimidine
Glass bottle
262.6°C to 263.2°C
10132-07-7
100.0
C4H3Cl2N3
UPVBKNZVOJNQKE-UHFFFAOYSA-N
2,6-dichloropyrimidin-4-amine
82387
Powder or Crystalline Powder
Authentic
Brown to White
5g
96.0
96% min. (HPLC)
4-amino-2,6-dichloropyrimidine, 6-amino-2,4-dichloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dichloro, 2,4-dichloro-6-aminopyrimidine, 2,6-dichloro-4-aminopyrimidine, 2,4-dichloro-6-amino pyrimidine, 2,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 2,6-dichloropyrimidine-4-ylamine, 2,6-dichlorpyrimidin-4-amin, pyrimidine, 4-amino-2,6-dichloro
C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)N
163.99
163.99
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
SDS Documenti