Learn More
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine, 99%
Codice prodotto. 11469707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469707 2.5 g 2.50g
11479707 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22175.88
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 461-98-3 | C6H9N3 | 123.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 461-98-3
Formula molecolare C6H9N3
Molecular Weight (g/mol) 123.159
Numero MDL MFCD00006106
InChI Key BJJDXAFKCKSLTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2,6-dimethylpyrimidine, kyanmethin, cyanomethine, cyanmethine, kyanmethine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinamine, 2,4-dimethyl-6-aminopyrimidine, 6-amino-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinylamine, 4-pyrimidinamine, 2,6-dimethyl
PubChem CID 68039
IUPAC Name 2,6-dimethylpyrimidin-4-amine
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Punto di fusione 184°C to 186°C
Quantità 2.5 g
Indice di Merck 14,5326
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 99%