Learn More
4-Amino-2-bromobenzonitrile, 95%
Codice prodotto. 15407758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407758 1 g 1g
15417758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15407758 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61247.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53312-82-6 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53312-82-6
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.04
Numero MDL MFCD03695814
InChI Key OSYGPHDNNWRFJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-4-aminobenzonitrile, ksc494a6n, benzonitrile, 4-amino-2-bromo
PubChem CID 824602
IUPAC Name 4-amino-2-bromobenzonitrile
SMILES NC1=CC(Br)=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-bromobenzonitrile
Colore Yellow
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder