Learn More
4-Amino-2-bromopyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11926381
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
7598-35-8
C5H5BrN2
173.01
MFCD01646061
GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
346455
2-bromopyridin-4-amine
NC1=CC=NC(Br)=C1
7598-35-8
C5H5BrN2
173.01
MFCD01646061
GNTGEMWEXKBWBX-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-bromopyridine, 2-bromo-4-aminopyridine, 2-bromo-4-pyridylamine, 2-bromo-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-bromo, 2-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1100, pubchem1222, 2-brompyridin-4-amin, 2-bromopyridine-4-amine
346455
2-bromopyridin-4-amine
NC1=CC=NC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-bromopyridine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 98.0°C to 100.0°C
Colore Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.01
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2-bromopyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.