Learn More
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile, 97%
Codice prodotto. 15419517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15419517 5 g 5g
15429517 250 mg 250mg
15409517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15419517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52776.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 94741-70-5 | C5H3BrN4 | 199.011 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94741-70-5
Formula molecolare C5H3BrN4
Molecular Weight (g/mol) 199.011
Numero MDL MFCD00173661
InChI Key CXYLLFGNJJCGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-bromo-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-bromo-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-bromo, 4-azanyl-2-bromanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 2-bromo-4-amino-5-cyanopyrimidine, acmc-209xix, 4-amino-2-bromo-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
PubChem CID 2735285
IUPAC Name 4-amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Br)N)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Punto di fusione 254°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 199.01
Percent Purity 97%