Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 97%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine |
| CAS | 155-10-2 |
| Formula molecolare | C4H3ClFN3 |
| Numero MDL | MFCD00057344 |
| Quantità | 1g |
| Sinonimo | 4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin |
| InChI Key | SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F |
| IUPAC Name | 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.537 |
| Vedi altri risultati |