Learn More
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, TRC
Codice prodotto. 30011887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011887 25 g 25g
30006957 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011887 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60343925G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23680-84-4
Formula molecolare C10 H10 Cl N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 239.66
Sinonimo 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
IUPAC Name 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Peso formulazione 239.0462