Learn More
4-Amino-2-chlorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10750901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10750901 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10750901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 203230050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2457-76-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Nota nome 97%
CAS 2457-76-3
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 210°C to 215°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6ClNO2
Formula lineare H2NC6H3(Cl)CO2H
Numero MDL MFCD00007772
Quantità 5 g
Beilstein 14, 438
Sinonimo 2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
InChI Key MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
IUPAC Name 4-amino-2-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 171.58
PubChem CID 17154
ChEBI CHEBI:59472
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.