Learn More
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11394998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11394998 0.5 g 0.50g
11305008 2 g 2g
11315008 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11394998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043952.02
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94741-69-2
Formula molecolare C5H3ClN4
Molecular Weight (g/mol) 154.56
Numero MDL MFCD00052343
InChI Key WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
PubChem CID 2801166
IUPAC Name 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Punto di fusione 243°C to 245°C
Quantità 0.5 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 154.56
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder or Flakes