Learn More
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30309474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309474 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309474 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6040302.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 94741-69-2
Formula molecolare C5H3ClN4
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-Amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
InChI Formula InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1nc(Cl)ncc1C#N
IUPAC Name 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 154.56
Peso formulazione 154.0046