Learn More
4-Amino-2-chloropyrimidine, 98%
Codice prodotto. 15492258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492258 5 g 5g
15402268 250 mg 250mg
15482258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492258 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55875.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7461-50-9 | C4H4ClN3 | 129.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7461-50-9
Formula molecolare C4H4ClN3
Molecular Weight (g/mol) 129.55
Numero MDL MFCD00194051
InChI Key LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinamine, 2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-pyrimidine, 2-chloropyrimidine-4-ylamine, zlchem 116, pubchem6955
PubChem CID 345752
IUPAC Name 2-chloropyrimidin-4-amine
SMILES NC1=CC=NC(Cl)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-chloropyrimidine
Punto di fusione 197°C to 205°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 129.55
Percent Purity 98%