Learn More
4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 86718-17-4 |
| Formula molecolare | C10H12N2O5 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Methyl 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoate |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12N2O5/c1-3-17-9-5-7(11)8(12(14)15)4-6(9)10(13)16-2/h4-5H,3,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)OC)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | methyl 4-amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.21 |
| Peso formulazione | 240.0746 |