Learn More
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15455366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455366 1 g 1g
15465366 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15455366 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59944.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1326283-60-6
Formula molecolare C13H19BFNO3
Molecular Weight (g/mol) 267.11
Numero MDL MFCD22419265
InChI Key JWACNMHKJHEWAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
PubChem CID 67363295
IUPAC Name 5-fluoro-2-methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES COC1=C(N)C=C(F)C(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Quantità 1 g
Peso formulazione 267.11
Percent Purity 96%