Learn More
4-Amino-2-fluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342159
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342159 1 g 1g
15423417 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342159 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26146.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 446-31-1 | Molecular Formula: C7H6FNO2 | Molecular Weight: 155.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 446-31-1
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.128
Numero MDL MFCD01569397
InChI Key QHERSCUZBKDVOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-aminobenzoic acid, 4-amino-2-fluorobenzoicacid, 4-amino-2-fluorobenzenecarboxylic acid, 4-amino-2-fluoro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoroaniline, benzoic acid, 4-amino-2-fluoro, pubchem4693, acmc-209jz6, ksc237k0f, 4-amino-2-fluoro benzoic acid
PubChem CID 302680
IUPAC Name 4-amino-2-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Punto di fusione 209°C to 211°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 98%