Learn More
4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11946041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946041 5 g 5g
11936041 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444490050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 819057-45-9 | C12H17BFNO2 | 237.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 819057-45-9
Formula molecolare C12H17BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 237.08
Numero MDL MFCD09951877
InChI Key FLMNWVXAEGUVNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline
PubChem CID 44755207
IUPAC Name 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 163°C to 166°C
Colore Brown to White
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 237.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4- Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.