Learn More
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 97%
Codice prodotto. 10256890 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10256890 1 g Bottiglia in vetro 1g
10216940 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10256890 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214770010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 333-49-3 | C4H5N3S | 127.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-49-3
Formula molecolare C4H5N3S
Molecular Weight (g/mol) 127.17
InChI Key DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-thiocytosine, 4-amino-2-mercaptopyrimidine, thiocytosine, 4-aminopyrimidine-2-thiol, cytosine, thio, cytosine, 2-thio, 2 1h-pyrimidinethione, 4-amino, 2 1h-pyrimidinone, 4-aminothio, 4-amino-2 1h-pyrimidinethione, 4-amino-2-thiopyrimidine
PubChem CID 2724245
IUPAC Name 6-amino-1H-pyrimidine-2-thione
SMILES C1=C(NC(=S)N=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 127.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder