Learn More
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30325249
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325249 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325249 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6119305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
CAS 333-49-3
Formula molecolare C4 H5 N3 S
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES NC1=NC(=S)NC=C1
IUPAC Name 4-amino-1H-pyrimidine-2-thione
Molecular Weight (g/mol) 127.17
Peso formulazione 127.0204