Learn More
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-2-mercaptopyrimidine |
| CAS | 333-49-3 |
| Formula molecolare | C4 H5 N3 S |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| SMILES | NC1=NC(=S)NC=C1 |
| IUPAC Name | 4-amino-1H-pyrimidine-2-thione |
| Molecular Weight (g/mol) | 127.17 |
| Peso formulazione | 127.0204 |