Learn More
4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11397239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397239 25 g 25g
11387239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397239 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27419.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2486-80-8 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2486-80-8
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
Numero MDL MFCD00114479
InChI Key OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-o-anisic acid, 4-amino-2-methoxy-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid, 2-methoxy-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzoicacid, 4-azanyl-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid, acmc-20aicb, pubchem4934
PubChem CID 75599
IUPAC Name 4-amino-2-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-methoxybenzoic acid
Punto di fusione ∽150°C (decomposition)
Quantità 25 g
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 97%