Learn More
4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30333462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333462 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333462 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA898345250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid
CAS 1000342-08-4
Formula molecolare C9 H9 N O4
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Methyl 4-amino-1,2-benzenedicarboxylate
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)7-4-5(10)2-3-6(7)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
SMILES COC(=O)c1cc(N)ccc1C(=O)O
IUPAC Name 4-amino-2-methoxycarbonylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 195.172
Peso formulazione 195.053