Learn More
(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol(Toxopyrimidine), TRC
Codice prodotto. 30451864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451864 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451864 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT68698010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol (Toxopyrimidine)
CAS 73-67-6
Formula molecolare C6H9N3O
Quantità 10 mg
Sinonimo 2-Methyl-4-amino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine, 2-Methyl-4-amino-5-pyrimidinemethanol, 2-Methyl-5-hydroxymethyl-6-aminopyrimidine, 2-Methyl-6-amino-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanol, 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, 6-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, NSC 28247, OMPM, Pyramin, Pyramine, Pyramine (pyridoxine antagonist), Pyrazan, TXP
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)
SMILES NC1=C(CO)C=NC(C)=N1
IUPAC Name (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 139.16
Peso formulazione 139.0746