Learn More
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10150412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10150412 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10150412 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354310010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Nota nome 97%
CAS 770-30-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 240°C to 242°C
Colore Cream to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H6N4S
Numero MDL MFCD00023237
Quantità 1 g
Beilstein 25, V,17, 157
Sinonimo 4-amino-2-methylthio pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthio-5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthiopyrimidine-5-carbonitrile, maybridge1_004789, acmc-20a4j5, 4-amino-5-cyano-2-methylthiopyrimidine, 4-amino-5-cyano-2-methylthio pyrimidine
InChI Key VYDHBDPZNLVELI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
IUPAC Name 4-amino-2-(methylsulfanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 166.20
PubChem CID 295757
Peso formulazione 166.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.