Learn More
4-Amino-2-nitrophenol, 99%
Codice prodotto. 10408900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10408900 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10408900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164230050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 119-34-6 | C6H6N2O3 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-nitrophenol
Nota nome 99%
CAS 119-34-6
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 124.0°C to 128.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H6N2O3
Formula lineare H2NC6H3(NO2)OH
Numero MDL MFCD00007876
Quantità 5 g
Beilstein 13, 520
Sinonimo phenol, 4-amino-2-nitro, fourrine 57, 4-hydroxy-3-nitroaniline, 2-nitro-4-aminophenol, fourrine brown pr, oxidation base 25, fourrine brown propyl, o-nitro-p-aminophenol, p-amino-o-nitrophenol, c.i. oxidation base 25
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethylether, ethanol and aceton
InChI Key WHODQVWERNSQEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])O
IUPAC Name 4-amino-2-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 154.12
PubChem CID 3417419
ChEBI CHEBI:82385
Peso formulazione 154.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2-nitrophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.