Learn More
4-Amino-2-picoline, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10320344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10320344 1 g Bottiglia in vetro 1g
10269333 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10320344 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393650010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 18437-58-6
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00186509
InChI Key GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-methylpyridine, 4-amino-2-picoline, 2-methyl-4-aminopyridine, 2-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-methyl, 2-methyl-pyridin-4-ylamine, 4 1h-pyridinimine, 2-methyl, 4-amino-picoline, 4-amino-6-picoline, pubchem1118
PubChem CID 728670
IUPAC Name 2-methylpyridin-4-amine
SMILES CC1=NC=CC(=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-picoline
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 92°C to 95°C
Colore Tan
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2-picoline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.