Learn More
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97+%
Codice prodotto. 15415377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15415377 5 g 5g
15405377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15415377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32626.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 393-06-6 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 393-06-6
Formula molecolare C8H6F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.14
Numero MDL MFCD03407959
InChI Key AMVHEVZYTGHASE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-trifluoromethyl benzoic acid, 5-amino-2-carboxybenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, pubchem1360, 4-amimo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209j4m, ksc495q5d, rarechem al bo 0438, buttpark 44\01-93, 4-amino-2-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 3836325
IUPAC Name 4-amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES NC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 183°C to 186°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.14
Percent Purity ≥97%