Learn More
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11945641
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
654-70-6
C8H5F3N2
186.14
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-trifluoromethyl benzonitrile, 5-amino-2-cyanobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethylaniline, 2-cyano-5-aminobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl aniline, benzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl, unii-l47d9xhc08, 4-amino 2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
522170
4-amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)C#N
654-70-6
C8H5F3N2
186.14
PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
4-amino-2-trifluoromethyl benzonitrile, 5-amino-2-cyanobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethylaniline, 2-cyano-5-aminobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl aniline, benzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl, unii-l47d9xhc08, 4-amino 2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
522170
4-amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 144.0°C to 146.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.