Learn More
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11447197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11447197 25 g 25g
11437197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11447197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14982.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56961-25-2 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56961-25-2
Formula molecolare C7H5Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 206.02
Numero MDL MFCD00017091
InChI Key UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
IUPAC Name 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Punto di fusione ∼290°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 2805751
Peso formulazione 206.03
Percent Purity 98%